Merck
377783
Sigma-Aldrich
1-Heptyl-4-(4-pyridyl)pyridinium bromide
95%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$401.00
$401.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$401.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H23BrN2
CAS号:
分子量:
335.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
$401.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
95%
表单
powder, crystals or chunks
杂质
2% 1,1′-diheptyl-4,4′-bipyridinium dibromide
2% acetone
mp
125-128 °C (lit.)
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Br-].CCCCCCC[n+]1ccc(cc1)-c2ccncc2
InChI
1S/C17H23N2.BrH/c1-2-3-4-5-6-13-19-14-9-17(10-15-19)16-7-11-18-12-8-16;/h7-12,14-15H,2-6,13H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GBJHAEPTEZMDHU-UHFFFAOYSA-M
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)