Merck
375896
Sigma-Aldrich
氯二异丙基硅烷
97%
别名:
二异丙基氯硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2CH]2SiHCl
CAS号:
分子量:
150.72
Beilstein:
2231355
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.429 (lit.)
沸点
58-60 °C/50 mmHg (lit.)
密度
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)[SiH](Cl)C(C)C
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-5(2)8(7)6(3)4/h5-6,8H,1-4H3
InChI key
CGXYLRTYLIHXEE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
100.4 °F - closed cup
闪点(°C)
38 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)