Merck
374687
Sigma-Aldrich
O,O-双(2-羟基乙氧基)苯
97%
别名:
1,2-双(2-羟基乙氧基)苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4(OCH2CH2OH)2
CAS号:
分子量:
198.22
Beilstein:
1875140
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
方案
97%
mp
75-78 °C (lit.)
SMILES字符串
OCCOc1ccccc1OCCO
InChI
1S/C10H14O4/c11-5-7-13-9-3-1-2-4-10(9)14-8-6-12/h1-4,11-12H,5-8H2
InChI key
JWTDCPGVNRBTKT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)