化驗
99%
光學活性
[α]20/D −69°, c = 2 in pyridine
mp
135-138 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)OC(=O)[C@H]2O1
InChI
1S/C8H12O5/c1-8(2)12-5-4(3-9)11-7(10)6(5)13-8/h4-6,9H,3H2,1-2H3/t4-,5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
NHHKFJCWLPPNCN-HSUXUTPPSA-N
應用
通过纯手性 2-哌啶酮合成 C-核苷、前列腺素和 GABA 类似物的重要原料。通过纯手性 2-哌啶酮制备生化化合物(包括 C-核苷,如腺苷类似物 A 和 GABA 类似物)的原料。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Tetrahedron, 48, 349-349 (1992)
Nucl. Acid Chem., 4, 27-27 (1991)
Naunyn-Schmiedeberg'S Archives of Pharmacology, 324, 269-269 (1991)
Naunyn-Schmiedeberg'S Archives of Pharmacology, 324, 269-269 (1991)
Nucl. Acid Chem., 4, 27-27 (1991)