Merck
370592
Sigma-Aldrich
4′-(三氟甲氧基)苯乙酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3OC6H4COCH3
CAS号:
分子量:
204.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.455 (lit.)
密度
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)c1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C9H7F3O2/c1-6(13)7-2-4-8(5-3-7)14-9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
MOEXTBIPPMLEFX-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4′-(Trifluoromethoxy)acetophenone is an organic building block. It is also referred as p-(trifluoromethoxy)acetophenone.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
190.4 °F - closed cup
閃點(°C)
88 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)