Merck
370134
Sigma-Aldrich
3-(二苄氨基)-1-丙醇
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5CH2)2N(CH2)3OH
CAS号:
分子量:
255.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
99%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.562 (lit.)
密度
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES字符串
OCCCN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO/c19-13-7-12-18(14-16-8-3-1-4-9-16)15-17-10-5-2-6-11-17/h1-6,8-11,19H,7,12-15H2
InChI key
LKOXRTJFYFGTKJ-UHFFFAOYSA-N
一般描述
3-(Dibenzylamino)-1-propanol is an amino alcohol.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)