Merck
369098
Sigma-Aldrich
3-氯-4-氟苯甲酸
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(F)CO2H
CAS号:
分子量:
174.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
质量水平
方案
95%
mp
133-135 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)c1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
PKTSBFXIHLYGEY-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis and Herbicidal Activity of 3-Chloro-4-fluorobenzoylthiourea [J].
Chang-chun LIU.
Chemical World, 3, 010-010 (2006)