Merck
368091
Sigma-Aldrich
4-(1H-吡咯-1-基)苯甲酸
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H9NO2
CAS号:
分子量:
187.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
mp
286-289 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(cc1)-n2cccc2
InChI
1S/C11H9NO2/c13-11(14)9-3-5-10(6-4-9)12-7-1-2-8-12/h1-8H,(H,13,14)
InChI 密鑰
NLSIIPKSANRIGS-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid is a heterocyclic building block.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3