Merck
367664
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-六氟异丙基异丁烯酸酯
99%
别名:
HFiPMA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=C(CH3)CO2CH(CF3)2
CAS号:
分子量:
236.11
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
如需咨询该产品367664,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
蒸汽压
0.71 psi ( 20 °C)
方案
99%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.331 (lit.)
密度
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=C)C(=O)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F6O2/c1-3(2)4(14)15-5(6(8,9)10)7(11,12)13/h5H,1H2,2H3
InChI key
FMQPBWHSNCRVQJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
57.2 °F - closed cup
闪点(°C)
14 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
折射率(RI或n)对于光波导和眼科装置等光学应用非常重要。基于其独特的折射率特性和良好的光学透明度,聚合物材料还可用作太阳能电池、显示器和隐形眼镜的抗反射涂层。
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.