Merck
366390
Sigma-Aldrich
4-正丙氧基苯甲酸
98%
别名:
p -Propoxybenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2OC6H4CO2H
CAS号:
分子量:
180.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
98%
形狀
liquid crystal
mp
144-146 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
GDFUWFOCYZZGQU-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3