Merck
366226
Sigma-Aldrich
邻苯二亚胺甲基膦酸二乙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H16NO5P
CAS号:
分子量:
297.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
60-64 °C (lit.)
官能基
imide
phosphonate
SMILES 字串
CCOP(=O)(CN1C(=O)c2ccccc2C1=O)OCC
InChI
1S/C13H16NO5P/c1-3-18-20(17,19-4-2)9-14-12(15)10-7-5-6-8-11(10)13(14)16/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
InChI 密鑰
IUZMHUAHKBHJFY-UHFFFAOYSA-N
應用
Wittig 羰基化试剂。[1]
Reacant for:
  • Horner-Wadsworth-Emmons reactions
  • Preparation of macrocyclic phosphorous acid analogs as inhibitors of HCV-NS3 protease
  • Synthesis of dendrimer-based pH-responsive MRI contrast agent
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Aldrichimica Acta, 23, 43-43 (1990)