Merck
365807
Sigma-Aldrich
2-氯-5-羟基三氟甲苯
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(CF3)OH
CAS号:
分子量:
196.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
87-88 °C/38 mmHg (lit.)
密度
1.459 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4ClF3O/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3,12H
InChI 密鑰
SUIZARUATMVYRT-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol is an organic building block.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
114.8 °F - closed cup
閃點(°C)
46 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)