Merck
365181
Sigma-Aldrich
N-苄基羟胺 盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2NHOH · HCl
CAS号:
分子量:
159.61
Beilstein:
507948
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
108-110 °C (lit.)
官能团
amine
phenyl
SMILES字符串
Cl.ONCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9NO.ClH/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6H2;1H
InChI key
YSNXOQGDHGUKCZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
苄羟胺盐酸盐是一种 N -取代羟胺。它参与 (2 S ,3 R )-1,2-环氧-4-戊烯-3-醇的开环。[1]以二苄胺为起始原料,两步合成 N -苄基羟胺的方法已有报道。[2]
应用
N-苄基羟胺盐酸盐可用于制备迄今未知的氨基环戊醇衍生物,羟基官能化的4--乙氧基羰基-3-氧杂-2-氮杂双环[3.3.0]辛烷体系的前体。[3]
分析说明
可能含微量甲基橙,可使颜色呈淡红色调。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A Large-Scale Low-Cost Preparation of N-Benzylhydroxylamine Hydrochloride.
Nguyen TB, et al.
Synthesis, 18, 3174-3176 (2009)
[1, 3]-Dipolar intramolecular nitrone olefin cycloaddition reaction of a sugar-derived a, ?-unsaturated ester: a new diastereo-and regioselective synthesis of an aminocyclopentitol.
Jachak SM, et al.
Tetrahedron Letters, 42(29), 4925-4928 (2001)
The Synthesis of Chiral Polyhydroxylated Pyrrolidines Using a Reverse-Cope Cyclisation.
O'Neil IA, et al.
Synlett, 10, 1408-1410 (2000)