Merck
365165
Sigma-Aldrich
L-乳酸钠
99%
别名:
(S)-2-羟基丙酸 钠盐, L-乳酸 钠盐, 肌乳酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H5NaO3
CAS号:
分子量:
112.06
Beilstein:
4567087
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
光學活性
[α]20/D −12°, c = 1 in H2O
mp
163-165 °C (lit.)
SMILES 字串
[Na+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
InChI 密鑰
NGSFWBMYFKHRBD-DKWTVANSSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Alessio Innocenti et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(7), 2654-2657 (2009-03-20)
The inhibition of the beta-carbonic anhydrases (CAs, EC 4.2.1.1) from the pathogenic fungi Cryptococcus neoformans (Can2) and Candida albicans (Nce103) with carboxylates such as the C1-C5 aliphatic carboxylates, oxalate, malonate, maleate, malate, pyruvate, lactate, citrate and some benzoates has been