Merck
365106
Sigma-Aldrich
氧化铋锶钙铜
powder, 5 μm
别名:
BSCCO 2212
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Bi2Sr2CaCu2O8+X(x=0.15-0.20)
MDL编号:
UNSPSC代码:
26111700
PubChem化学物质编号:
表单
powder
粒径
5 μm
密度
6.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
O=[Ca].O=[Cu].O=[Cu].O=[Sr].O=[Sr].O=[Bi]O[Bi]=O.O=[Bi]O[Bi]=O
InChI
1S/4Bi.Ca.2Cu.11O.2Sr
InChI key
SCYGCYNQMSDOOE-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)