Merck
364614
Sigma-Aldrich
屈-d12
98 atom % D
别名:
Dodecadeuteriochrysene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18D12
CAS号:
分子量:
240.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
产品364614是客户指定产品,不在网上销售。 联系客户支持
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
方案
99% (CP)
沸点
448 °C (lit.)
mp
252-254 °C (lit.)
质量偏移
M+12
SMILES字符串
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c23
InChI
1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
InChI key
WDECIBYCCFPHNR-AQZSQYOVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
May be used as an analytical standard
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Health hazardEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)