Merck
364045
Sigma-Aldrich
乙基丙烯醚,顺反异构体混合物
98%
别名:
1-乙氧基丙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OCH=CHCH3
CAS号:
分子量:
86.13
Beilstein:
1735974
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.398 (lit.)
沸点
67-76 °C (lit.)
密度
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCO\C=C\C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
InChI key
XDHOEHJVXXTEDV-HWKANZROSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-4.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-20 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)