Merck
363790
Sigma-Aldrich
4-乙酰氧基苯甲酸甲酯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2C6H4CO2CH3
CAS号:
分子量:
194.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
mp
82-84 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(OC(C)=O)cc1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)