Merck
362913
Sigma-Aldrich
N-Z-L-脯氨酸甲酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H17NO4
CAS号:
分子量:
263.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
旋光性
[α]22/D −36.8°, neat
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
折射率
n20/D 1.5217 (lit.)
密度
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
COC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO4/c1-18-13(16)12-8-5-9-15(12)14(17)19-10-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7,12H,5,8-10H2,1H3/t12-/m0/s1
InChI key
BLQYEDXWEDWCNJ-LBPRGKRZSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)