Merck
362816
Sigma-Aldrich
对壬氧基苯甲酸
97%
别名:
4-n -Nonyloxybenzoic acid, p -(Nonyloxy)benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)8OC6H4CO2H
CAS号:
分子量:
264.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
97%
表单
liquid crystal
SMILES字符串
CCCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H24O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-19-15-11-9-14(10-12-15)16(17)18/h9-12H,2-8,13H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
BOZLUAUKDKKZHJ-UHFFFAOYSA-N
应用
合成液晶(包括手性铁电苯甲酸酯)时所用的中间体。用于制备药物化合物。[1]
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Aldrichimica Acta, 23, 23-23 (1990)