Merck
361534
Sigma-Aldrich
甲硝基三丙醇
别名:
4-(3-Hydroxypropyl)-4-nitro-1,7-heptanediol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC(CH2CH2CH2OH)3
分子量:
235.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
mp
59-65 °C (lit.)
SMILES字符串
OCCCC(CCCO)(CCCO)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H21NO5/c12-7-1-4-10(11(15)16,5-2-8-13)6-3-9-14/h12-14H,1-9H2
InChI key
WQOWCQQAYGOQNI-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)