Merck
360961
Sigma-Aldrich
氰乙酸烯丙酯
98%
别名:
Cyanoacetic acid allyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NCCH2CO2CH2CH=CH2
CAS号:
分子量:
125.13
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.443 (lit.)
沸点
110 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C=CCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-5-9-6(8)3-4-7/h2H,1,3,5H2
InChI key
WXKCRCGKCOKJEF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)