Merck
360600
Sigma-Aldrich
(−)-Quebrachitol
97%
别名:
2-O-Methyl-1,2,4/3,5,6-hexahydroxycyclohexane, 2-O-Methyl-L-inositol, L-chiro-Inositol 2-methyl ether, L-Quebrachitol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H14O6
CAS号:
分子量:
194.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
97%
旋光性
[α]20/D −79°, c = 1.2 in H2O
mp
189-192 °C (lit.)
SMILES字符串
CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)