Merck
360449
Sigma-Aldrich
甘胆酸钠 水合物
97%
别名:
3α,7α,12α-三羟基-5β-胆烷-24-酸 N-(羧甲基)酰胺 钠盐, N-(3α,7α,12α-三羟基-24-氧代胆碱-24-基)甘氨酸 钠盐, 甘氨胆酸 钠盐, 甘氨胆酸 钠盐 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C26H42NO6Na · xH2O
分子量:
487.60 (anhydrous basis)
Beilstein:
3854517
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161900
方案
97%
旋光性
[α]20/D +30°, c = 1 in H2O
分子量
micellar avg mol wt 900(lit.)
聚集数
1.9
CMC
13 mM (20-25°C)(lit.)
mp
210-215 °C (subl.) (lit.)
SMILES字符串
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCC([O-])=O
InChI
1S/C26H43NO6.Na.H2O/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-;;/m1../s1
InChI key
YWROUPFMHKARON-HJRQWJHVSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)