Merck
360244
Sigma-Aldrich
7-甲基尿酸
98%
别名:
7-甲基-2,6,8-三羟基嘌呤
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6N4O3
CAS号:
分子量:
182.14
Beilstein:
181629
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
价格与库存信息目前不能提供
方案
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES字符串
CN1C(=O)NC2=C1C(=O)NC(=O)N2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)