Merck
359718
Sigma-Aldrich
Boc-Thr-OH
98%
别名:
N-(叔丁氧羰基)-L-苏氨酸, Boc-L-苏氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS号:
分子量:
219.23
Beilstein:
2051735
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
98%
光學活性
[α]20/D −8.5°, c = 1 in acetic acid
mp
80-82 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO5/c1-5(11)6(7(12)13)10-8(14)15-9(2,3)4/h5-6,11H,1-4H3,(H,10,14)(H,12,13)/t5-,6+/m1/s1
InChI 密鑰
LLHOYOCAAURYRL-RITPCOANSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)