Merck
359319
Sigma-Aldrich
4-正己基苯甲酸
liquid crystal, 99%
别名:
p -n -Hexylbenzoic acid, p -Hexylbenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5C6H4CO2H
CAS号:
分子量:
206.28
Beilstein:
2046454
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
99%
表单
liquid crystal
SMILES字符串
CCCCCCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-2-3-4-5-6-11-7-9-12(10-8-11)13(14)15/h7-10H,2-6H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
CPEPWESLFZVUEP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)