Merck
349704
Sigma-Aldrich
(2-甲苯氧基)乙酸
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4OCH2CO2H
CAS号:
分子量:
166.17
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
mp
155-157 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccccc1OCC(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-7-4-2-3-5-8(7)12-6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
QJVXBRUGKLCUMY-UHFFFAOYSA-N
一般描述
Crystal structure of (2-methylphenoxy)acetic acid has been reported.[1]
应用
(2-Methylphenoxy)acetic acid may be used in chemical synthesis.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Methylphenoxy) acetic acid.
Cox PJ and Hickey G.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(5), o771-o773 (2004)