Merck
348112
Sigma-Aldrich
三乙基乙烯基硅烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHSi(C2H5)3
CAS号:
分子量:
142.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.434 (lit.)
沸点
146-147 °C (lit.)
密度
0.771 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC[Si](CC)(CC)C=C
InChI
1S/C8H18Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H,1,6-8H2,2-4H3
InChI key
HBWGDHDXAMFADB-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
77.0 °F - closed cup
闪点(°C)
25 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)