Merck
347086
Sigma-Aldrich
2-乙基己酸钇(III)
99.9% trace metals basis
别名:
Yttrium tri(2-ethylhexanoate)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]3Y
分子量:
518.52
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
如需咨询该产品347086,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
方案
99.9% trace metals basis
表单
powder or crystals
反应适用性
core: yttrium
reagent type: catalyst
SMILES字符串
CCCCC(CC)C(=O)O[Y](OC(=O)C(CC)CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/3C8H16O2.Y/c3*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h3*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;;+3/p-3
InChI key
AGOMHFKGCMKLDA-UHFFFAOYSA-K
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.