Merck
346241
Sigma-Aldrich
甲亚胺异丙酯 盐酸盐
technical grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HC(=NH)OCH(CH3)2·HCl
CAS号:
分子量:
123.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical grade
mp
108 °C (dec.) (lit.)
官能基
ether
SMILES 字串
Cl.CC(C)OC=N
InChI
1S/C4H9NO.ClH/c1-4(2)6-3-5;/h3-5H,1-2H3;1H
InChI 密鑰
NWCBOWOTHFLANG-UHFFFAOYSA-N
應用
Isopropyl formimidate hydrochloride may be used in the synthesis of 5: 6-dimethyl-1-α-D-ribofuranosylbenziminazole.[1]
其他說明
含异丙醇和氯化铵
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
609. Chemistry of the vitamin B12 group. Part II. Synthesis of 5: 6-dimethyl-1-a-D-ribofuranosylbenziminazole.
Johnson AW, et al.
Journal of the Chemical Society, 3061-3066 (1953)