化驗
95%
光學活性
[α]20/D +350°, c = 0.5 in chloroform
mp
138-142 °C (lit.)
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.C[C@@H]([C]4[CH][CH][CH][C]4P(c5ccccc5)c6ccccc6)N(C)C
InChI
1S/C21H23NP.C17H14P.Fe/c1-17(22(2)3)20-15-10-16-21(20)23(18-11-6-4-7-12-18)19-13-8-5-9-14-19;1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;/h4-17H,1-3H3;1-14H;/t17-;;/m0../s1
InChI 密鑰
VUJPTJYMSBMZOZ-RMRYJAPISA-N
應用
用于 (Z)-α-胺基-肉桂酸的不对称氢化反应的配体
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tetrahedron Asymmetry, 6, 2503-2503 (1995)