Merck
342548
Sigma-Aldrich
3-(三氟甲氧基)苯胺
98%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$58.90
$58.90
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$58.90
About This Item
线性分子式:
CF3OC6H4NH2
CAS号:
分子量:
177.12
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$58.90
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.466 (lit.)
沸点
72-73 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
fluoro
SMILES字符串
Nc1cccc(OC(F)(F)F)c1
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-2-5(11)4-6/h1-4H,11H2
InChI key
SADHVOSOZBAAGL-UHFFFAOYSA-N
一般描述
Synthesis of 3-(trifluoromethoxy)aniline from 2-chlorophenol has been reported.[1]
应用
3-(Trifluoromethoxy)aniline may be used in chemical synthesis.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
185.0 °F - closed cup
闪点(°C)
85 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A safe and economical synthesis of 3-(trifluoromethoxy) aniline from 2-chlorophenol.
Langlois B and Soula G.
Bulletin de la Societe Chimique De France, 6, 925-929 (1986)