Merck
342254
Sigma-Aldrich
氧化铼(IV)
99.7% trace metals basis
别名:
Rhenium dioxide
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$673.00
5 G
$3,070.00
$673.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$673.00
5 G
$3,070.00
About This Item
线性分子式:
ReO2
CAS号:
分子量:
218.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
$673.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
99.7% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: rhenium
SMILES 字串
O=[Re]=O
InChI
1S/2O.Re
InChI 密鑰
WXBOMIKEWRRKBB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Rhenium(IV) oxide is a crystalline solid that adopts a rutile structure. It can be used as a catalyst, and additive in the fabrication of superconducting ceramics. The layers containing ReO2 can be used to protect dielectric layers, inter-connects, and ferroelectric capacitors.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)