342009
1 of 10
Sigma-Aldrich
417149
2-异丙氧基-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷
W404926
丁香醛
Supelco
CRM47993
苯系物混标 CRM,高浓度
663212
异丙烯基硼酸频哪醇酯
197335
硼酸三异丙酯
89680
甲苯
PHR1311
49452-U
C7-C40饱和烷烃混标 CRM
68281
烷烃类混标,用于 GC 系统性能测试
CRM48620
甲苯 溶液
97%
n20/D 1.46 (lit.)
227 °C (lit.)
1.343 g/mL at 25 °C (lit.)
FC(F)C(F)(F)Oc1ccc(C=O)cc1
1S/C9H6F4O2/c10-8(11)9(12,13)15-7-3-1-6(5-14)2-4-7/h1-5,8H
ZTBIQWAGWYPSHC-UHFFFAOYSA-N
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?