Merck
341800
Sigma-Aldrich
1,4,4a,8a-四氢-内-1,4-亚甲基萘-5,8-二酮
98%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$231.00
$231.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$231.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H10O2
CAS号:
分子量:
174.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$231.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
mp
77-79 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1C=CC(=O)[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](C=C3)[C@@H]12
InChI
1S/C11H10O2/c12-8-3-4-9(13)11-7-2-1-6(5-7)10(8)11/h1-4,6-7,10-11H,5H2/t6-,7+,10+,11-
InChI 密鑰
FQLRTGXTYFCECH-FIPCFZRWSA-N
一般說明
1,4,4a,8a-Tetrahydro-endo-1,4-methanonaphthalene-5,8-dione can be prepared by Diels-Alder reaction of cyclopentadiene and 1,4-benzoquinone.[1]
應用
1,4,4a,8a-Tetrahydro-endo-1,4-methanonaphthalene-5,8-dione may be used in the synthesis of pentacyclo[5.4.0.02,6.03,10.05,9]undecane-8,11-dione (the ′cage′ compound) via the intramolecular [2+2]-photocycloaddition reaction.[1]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Photochemical synthesis of a ?cage? compound in a microreactor: Rigorous comparison with a batch photoreactor.
Aillet T, et al.
Chemical Engineering and Processing, 64, 38-47 (2013)