Merck
341444
Sigma-Aldrich
1,4-二氯-2,3,5,6-四甲苯
99%
别名:
1,4-二氯杜烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12Cl2
CAS号:
分子量:
203.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
方案
99%
表单
solid
SMILES字符串
Cc1c(C)c(Cl)c(C)c(C)c1Cl
InChI
1S/C10H12Cl2/c1-5-6(2)10(12)8(4)7(3)9(5)11/h1-4H3
InChI key
PTIQIITULDNGAF-UHFFFAOYSA-N
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)