变更视图
5 G
$71.20
25 G
$339.00
About This Item
线性分子式:
(CH3O)3C6H2CH2NH2
CAS号:
分子量:
197.23
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.548 (lit.)
沸点
121 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
amine
SMILES字符串
COc1cc(CN)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H15NO3/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5H,6,11H2,1-3H3
InChI key
YUPUSBMJCFBHAP-UHFFFAOYSA-N
应用
3,4,5-Trimethoxybenzylamine was used in the synthesis of benzyl 3-deoxy-3-(3,4,5-trimethoxybenzylamino)-β-L−xylopyranoside.[1]
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Benzyl 3-deoxy-3-(3, 4, 5-trimethoxybenzylamino)-?-L-xylopyranoside.
Benzyl 3-deoxy-3-(3, 4, 5-trimethoxybenzylamino)-?-L-xylopyranoside.
Molbank, 2013(1), M793-M793 (2013)