Merck
337641
Sigma-Aldrich
硫酚铜
98%
别名:
噻吩氧化亚铜, 苯硫基铜(I), 苯硫酚 铜(I) 盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5SCu
CAS号:
分子量:
172.71
Beilstein:
3709171
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
化驗
98%
mp
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Cu]Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.Cu/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
PNNJYDODNCALKD-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)