Merck
336653
Sigma-Aldrich
七氟钽(V)酸钾
99%
别名:
Dipotassium heptafluorotantalate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2TaF7
CAS号:
分子量:
392.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
99%
形狀
powder
溶解度
H2O: slightly soluble(lit.)
密度
4.56 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[K+].[K+].F[Ta--](F)(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/7FH.2K.Ta/h7*1H;;;/q;;;;;;;2*+1;+5/p-7
InChI 密鑰
DPXAUKPQZOAHGF-UHFFFAOYSA-G
應用
用于电化学合成 TaB2
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Deviatkin, S.V. et al.
Proc. Electrochem. Soc., 93-9, 584-584 (1993)
Chem. Abstr., 122, 18820q-18820q (1995)