Merck
336483
Sigma-Aldrich
对氯苯甲酸氢化奎尼丁酯
98%
别名:
4-氯苯甲酸二氢奎尼丁酯, O-(4-氯苯甲酰基)氢化奎尼丁
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H29ClN2O3
分子量:
464.98
Beilstein:
4302319
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
如需咨询该产品336483,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
方案
98%
旋光性
[α]26/D −73°, c = 1 in ethanol
mp
102-105 °C (lit.)
官能团
chloro
ester
SMILES字符串
CC[C@@H]1CN2CCC1CC2[C@@H](OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)c4ccnc5ccc(OC)cc45
InChI
1S/C27H29ClN2O3/c1-3-17-16-30-13-11-19(17)14-25(30)26(33-27(31)18-4-6-20(28)7-5-18)22-10-12-29-24-9-8-21(32-2)15-23(22)24/h4-10,12,15,17,19,25-26H,3,11,13-14,16H2,1-2H3/t17-,19+,25-,26+/m1/s1
InChI key
TXVNNFDXQZFMBQ-XHYUFEOFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
经 Rhodia Pharma Solutions 授权销售。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)