Merck
335584
Sigma-Aldrich
2-氟-3-(三氟甲基)苯甲腈
98%
别名:
α,α,α,2-四氟-间甲苯腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C6H3(F)CN
分子量:
189.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.4495 (lit.)
密度
1.323 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1c(cccc1C(F)(F)F)C#N
InChI
1S/C8H3F4N/c9-7-5(4-13)2-1-3-6(7)8(10,11)12/h1-3H
InChI 密鑰
NMWOWGXPPBIZNH-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
186.8 °F - closed cup
閃點(°C)
86 °C - closed cup