Merck
334715
Sigma-Aldrich
3-氟邻苯二甲酸
98%
别名:
3-氟代-1,2-苯二甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3-1,2-(CO2H)2
CAS号:
分子量:
184.12
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
mp
175-177 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1cccc(F)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H5FO4/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI 密鑰
BBCQSMSCEJBIRD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1