Merck
332186
Sigma-Aldrich
1-辛基-2-吡咯烷酮
98%
别名:
1-辛基-2-吡咯烷酮, N-正辛基-α-吡咯烷酮, N-辛基-2-吡咯烷酮, N-辛基丁内酰胺, N-辛基吡咯烷酮
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 ML
$132.00
1 L
$370.00
$132.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 ML
$132.00
1 L
$370.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H23NO
CAS号:
分子量:
197.32
Beilstein:
1526318
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$132.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.465 (lit.)
沸点
170-172 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCCCCCN1CCCC1=O
InChI
1S/C12H23NO/c1-2-3-4-5-6-7-10-13-11-8-9-12(13)14/h2-11H2,1H3
InChI key
WPPOGHDFAVQKLN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
1-辛基-2-吡咯烷酮是一种渗透促进剂,通过平行通路皮肤模型研究了其在甾体渗透物跨无毛小鼠皮肤转运中的作用。[1]
象形图
CorrosionEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
287.6 °F - closed cup
闪点(°C)
142 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
K Yoneto et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 87(2), 209-214 (1998-03-31)
In a previous study, the enhancing effects of a series of 1-alkyl-2-pyrrolidones (APs; 1-ethyl, 1-butyl, 1-hexyl, and 1-octyl-2-pyrrolidone) on the transport of steroidal permeants across hairless mouse skin were investigated via a parallel pathway skin model. Isoenhancement concentration conditions were