Merck
331759
Sigma-Aldrich
(2-endo,3-exo)-二环[2.2.2]辛-5-烯-2,3-二甲醇
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16O2
CAS号:
分子量:
168.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
方案
96%
表单
solid
mp
68-70 °C (lit.)
SMILES字符串
OC[C@H]1[C@@H]2CC[C@@H](C=C2)[C@@H]1CO
InChI
1S/C10H16O2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10(9)6-12/h1-2,7-12H,3-6H2/t7-,8+,9-,10-/m0/s1
InChI key
FYTVZXRDKATZTF-JXUBOQSCSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)