Merck
327964
Sigma-Aldrich
3-羟基-1,2,3-苯并三嗪-4(3H)-酮
98%
别名:
3,4-二氢-3-羟基-4-氧代-1,2,3-苯并三嗪, DHBT
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5N3O2
CAS号:
分子量:
163.13
Beilstein:
609382
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
mp
188-189 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
ON1N=Nc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8-9-10(7)12/h1-4,12H
InChI key
HJBLUNHMOKFZQX-UHFFFAOYSA-N
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)