Merck
C93800
Sigma-Aldrich
3-氰基苯酚
99%
别名:
3-羟基苯甲腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NCC6H4OH
CAS号:
分子量:
119.12
Beilstein:
2041515
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
powder
mp
78-81 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,9H
InChI 密鑰
SGHBRHKBCLLVCI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves