Merck
327522
Sigma-Aldrich
N-(4-氯苯基)-1,2-苯二胺
97%
别名:
2-氨基-4′-氯二苯胺
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$390.00
$390.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$390.00
About This Item
线性分子式:
ClC6H4NHC6H4NH2
CAS号:
分子量:
218.68
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$390.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
mp
117-119 °C (lit.)
官能团
chloro
SMILES字符串
Nc1ccccc1Nc2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H11ClN2/c13-9-5-7-10(8-6-9)15-12-4-2-1-3-11(12)14/h1-8,15H,14H2
InChI key
WEUBIWJPIRTWDF-UHFFFAOYSA-N
应用
N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine (2-Amino-4′-chlorodiphenylamine) was used in preparation of N-(p-chloro)phenylbenzimidazolin-2-one and monoaminophenazine dyes.[1]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Studies on benzimidazoles. Part VII. Kinetics and mechanism of the reaction of thiophenoxydehalogenation of NN'-disubstituted 2-chlorobenzimidazolium perchlorates
Dembech P, et al.
Journal of the Chemical Society B: Physical Organic, 557-560 (1971)