Merck
325988
Sigma-Aldrich
碳酸铥(III) 水合物
99.99%
别名:
Carbonic acid thulium(III) salt hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Tm2(CO3)3 · xH2O
CAS号:
分子量:
517.90 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99.99%
反應適用性
core: thulium
reagent type: catalyst
SMILES 字串
O.[Tm+3].[Tm+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.H2O.2Tm/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);1H2;;/q;;;;2*+3/p-6
InChI 密鑰
DMOSHJIOLRHSGW-UHFFFAOYSA-H
應用
Reagent for thermal decomposition
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3