Merck
325562
Sigma-Aldrich
硫酸镝(III) 八水合物
99.9%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Dy2(SO4)3·8H2O
CAS号:
分子量:
757.31
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
方案
99.9%
SMILES字符串
O.O.O.O.O.O.O.O.[Dy+3].[Dy+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)